Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) 99.5% para electroforesis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 77-86-1
Molecular Formula: C4H11NO3
Formula Weight: 121.14
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Solubility: Freely soluble in water
Beilstein Reference: 741883
Merck Reference: 14,9772
MDL No.: MFCD00004679
Formula:
NH₂C(CH₂OH)₃ Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 169…172 °C Densidad: 1,328 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004679 Núm. CAS: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Índice Merck: 14,9772 |