Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) 99.9% para biología molecular
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J61062.22 J61062.36
J61062.22EA 64.9 EUR
J61062.22 J61062.36
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) 99.9% para biología molecular
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Pto. Ebullición: 219…220 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 168…172 °C
Densidad: 1,353
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Índice Merck: 14,9772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM