Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) 99.9%, grado ultrapuro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J65594.A1 J65594.A7
J65594.A1EA 132 EUR
J65594.A1 J65594.A7
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) 99.9%, grado ultrapuro
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Pto. Ebullición: 219…220 °C
Pto. de fusión: 167…172 °C
Densidad: 1,35
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Índice Merck: 14,9772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM