Amonio sulfato 99+%, grado ultrapuro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J64419.22 J64419.36 J64419.A3
J64419.22EA 28.2 EUR
J64419.22 J64419.36 J64419.A3
Amonio sulfato 99+%, grado ultrapuro
Amonio sulfato
Purity: 99+% CAS No.: 7783-20-2 Molecular Formula: H8N2O4S Formula Weight: 132.14 Physical Form: Crystalline Density: 1.769 Appearance: White Melting Point: ca 280° dec. Merck Reference: 14,555 MDL No.: MFCD00003391
Formula: (NH₄)₂SO₄
Densidad: 1,769
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
IR: 01-2119455044-46
Índice Merck: 14,555