p-Menta-1,3-dieno ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J62871.AP J62871.AE
J62871.APEA 92.8 EUR
J62871.AP J62871.AE
p-Menta-1,3-dieno ≥90%
p-Menta-1,3-dieno
Formula: C₁₀H₁₆
Pto. Ebullición: 173…175 °C
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 0,837
Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001534
Núm. CAS: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN: 2319
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,9170