2-Amino-4-cloropiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H59130.06
H59130.14
H59130.06EA
69.9
EUR
H59130.06
H59130.14
2-Amino-4-cloropiridina 97%
2-Amino-4-cloropiridina
Formula:
C₅H₅ClN₂ Pto. de fusión: 129…133 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04113820 Núm. CAS: 19798-80-2 |