2,4-Dimetil-1,3-pentadieno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H35300.06 H35300.14
H35300.06EA 63.8 EUR
H35300.06 H35300.14
2,4-Dimetil-1,3-pentadieno ≥98%
2,4-Dimetil-1,3-pentadieno
Formula: C₇H₁₂
Pto. Ebullición: 94…96 °C
Pto. de fusión: –114 °C
Densidad: 0,744
Pto. de inflamación: 10 °C (50 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008903
Núm. CAS: 1000-86-8
EINECS: 213-677-4
UN: 3295
ADR: 3,II