D(+)-Sacarosa ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
S0111-500G S0111-25G
TCIAS0111-500GEA 44 EUR
TCIAS0111-500G TCIAS0111-25G
D(+)-Sacarosa ≥99.0% (by HPLC)
D(+)-Sacarosa
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Pto. de fusión: 169…170 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006626
Núm. CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Índice Merck: 14,08881
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=038a5006987727fe38dba215db032d061146434c&vid=038a5006987727fe38dba215db032d061146434c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Specific rotation [a]20/D +66.3 to +66.7 deg (C=26, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency