Ácido (2-metoxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methoxyphenylacetic acid
M0533-25G M0533-5G
TCIAM0533-25GEA 41 EUR
TCIAM0533-25G TCIAM0533-5G
Ácido (2-metoxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (2-metoxifenil)acético
Formula: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 332
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004321
Núm. CAS: 93-25-4
EINECS: 202-231-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24efc8acfe3e636d0c87732cc55e1d15df4c9ca5&vid=24efc8acfe3e636d0c87732cc55e1d15df4c9ca5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity