L(+)-Isoleucina cell culture reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ile, I, (2S,3S)-(+)-Isoleucina
J63045.14
J63045.22
J63045.14EA
61.5
EUR
J63045.14
J63045.22
L(+)-Isoleucina cell culture reagent
L(+)-Isoleucina
CAS No.: 73-32-5
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: ca 287° dec.
Beilstein Reference: 1721792
Merck Reference: 14,5179
Optical Rotation: +40° (c=5 in 6N HCl)
MDL No.: MFCD00064222
Formula:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH Pto. de fusión: ∼ 287 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064222 Núm. CAS: 73-32-5 EINECS: 200-798-2 Índice Merck: 14,5179 |