Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥99% para electroforesis
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
J64545.03 J64545.06 J64545.14
J64545.03EA 46.3 EUR
J64545.03 J64545.06 J64545.14
Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥99% para electroforesis
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Purity: 99% CAS No.: 3483-12-3 Molecular Formula: C4H10O2S2 Formula Weight: 154.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White Odour: Unpleasant Melting Point: 40-43° Boiling Point: 125-130°/12mm Beilstein Reference: 1719757 Merck Reference: 14,3376 MDL No.: MFCD00004877
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Pto. Ebullición: 125…130 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 40…43 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004877
Núm. CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
Índice Merck: 14,3376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=aebd7f10ad67505739d64fa5ba9b05c53205beea&prid=web&clid=SAPDAM