L(+)-Asparraguina monohidrato cell culture reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J62869.22
J62869.A1
J62869.36
J62869.22EA
88.8
EUR
J62869.22
J62869.A1
J62869.36
L(+)-Asparraguina monohidrato cell culture reagent
L(+)-Asparraguina monohidrato
CAS No.: 5794-13-8
Molecular Formula: C4H8N2O3.H2O
Formula Weight: 150.14 (132.12anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 215-217°
Beilstein Reference: 1723527
MDL No.: MFCD00151038
Formula:
C₄H₈N₂O₃·1H₂O Pto. de fusión: 215…217 °C Densidad: 1,567 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151038 Núm. CAS: 5794-13-8 EINECS: 200-735-9 Índice Merck: 14,00837 |