L(+)-Glutamina cell culture reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Q, Levoglutamida, H-Gln-OH, Gln, (S)-(+)-Glutamina
J60573.14 J60573.22 J60573.A1
J60573.14EA 39.9 EUR
J60573.14 J60573.22 J60573.A1
L(+)-Glutamina cell culture reagent
L(+)-Glutamina
CAS No.: 56-85-9 Molecular Formula: C5H10N2O3 Formula Weight: 146.14 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White pH: 5.0-6.0 Merck Reference: 14,4471 MDL No.: MFCD00008044
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146.15 g/mol
Pto. Ebullición: 355
Pto. de fusión: 185…186 °C
Densidad: 1.5326 g/cm³ (130 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008044
Núm. CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Índice Merck: 14,4471
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM