L(+)-Leucina cell culture reagent
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
H-Leu-OH, (S)-(+)-Leucina, Leu, L-Leucina
J62824.22
J62824.30
J62824.36
J62824.22EA
93.6
EUR
J62824.22
J62824.30
J62824.36
L(+)-Leucina cell culture reagent
L(+)-Leucina
CAS No.: 61-90-5
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.17
Physical Form: Powder
Density: 1.293
Appearance: White to off-white
Melting Point:
Formula:
C₆H₁₃NO₂ MW: 131,17 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Densidad: 1,293 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002617 Núm. CAS: 61-90-5 EINECS: 200-522-0 Índice Merck: 14,5451 |