L(-)-Triptófano cell culture reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J62508.09
J62508.22
J62508.A1
J62508.09EA
40.6
EUR
J62508.09
J62508.22
J62508.A1
L(-)-Triptófano cell culture reagent
L(-)-Triptófano
CAS No.: 73-22-3
Molecular Formula: C11H12N2O2
Formula Weight: 204.23
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 280-285°
Beilstein Reference: 86197
Merck Reference: 14,9797
MDL No.: MFCD00064340
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Pto. de fusión: 280…285 °C Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064340 Núm. CAS: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Índice Merck: 14,9797 |