N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) para electroforesis
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Bis(dimetilamino)etano
J63734.AC J63734.AE
J63734.ACEA 50.8 EUR
J63734.AC J63734.AE
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) para electroforesis
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED)
Formula: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Pto. Ebullición: 120…122 °C
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 0,775
Pto. de inflamación: 18 °C (154 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008335
Núm. CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,9134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM