ω-4-Dicloroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
α-4-Dicloroacetofenona, 2,4'-Dicloroacetofenona
C1306-25G
C1306-5G
TCIAC1306-25GEA
190
EUR
TCIAC1306-25G
TCIAC1306-5G
ω-4-Dicloroacetofenona ≥98.0% (por GC)
ω-4-Dicloroacetofenona
Formula:
C₈H₆Cl₂O MW: 189,04 g/mol Pto. Ebullición: 270°C Pto. de fusión: 98 °C |
Número MDL:
MFCD00018926 Núm. CAS: 937-20-2 EINECS: 213-323-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 100.0 to 103.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)