Ácido 1-octanosulfónico sal sódica ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sodium octane-1-sulphonate
I0346-100G I0346-25G I0346-5G
TCIAI0346-100GEA 220 EUR
TCIAI0346-100G TCIAI0346-25G TCIAI0346-5G
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica
Formula: C₈H₁₇NaO₃S
MW: 216.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007544
Núm. CAS: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10fcb68d113d483d32a75081b0621e88924eb676&vid=c38540471dab9c70cb65231474fd05e8b93b0d38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.00
Absorbance (230nm) max. 0.30
Absorbance (254nm) max. 0.13