Verde de bromocresol ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
J65225.06
J65225.14
J65225.06EA
43.6
EUR
J65225.06
J65225.14
Verde de bromocresol ACS
Verde de bromocresol
CAS No.: 76-60-8
Molecular Formula: C21H14Br4O5S
Formula Weight: 698.04
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown to yellow
Melting Point: 225° dec.
Beilstein Reference: 372527
Merck Reference: 14,1386
MDL No.: MFCD00005874
Formula:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S MW: 698.02 g/mol Pto. de fusión: 225 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005874 Núm. CAS: 76-60-8 EINECS: 200-972-8 Índice Merck: 14,1386 |