Glicina 99% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: H-Gly-OH
385902500 385900500
ACRO385902500EA 67.4 EUR
ACRO385902500 ACRO385900500
Glicina 99% ACS
Glicina
Formula: NH₂CH₂COOH
MW: 75.07 g/mol
Pto. Ebullición: 181
Pto. de fusión: 240 °C
Densidad: 1.595 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008131
Núm. CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Índice Merck: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Hydrolyzable substance Passes test