Glicina ≥99.5% para electroforesis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-Gly-OH
J64365.30
J64365.A1
J64365.30EA
46.4
EUR
J64365.30
J64365.A1
Glicina ≥99.5% para electroforesis
Glicina
Purity: 99.5+%
CAS No.: 56-40-6
Molecular Formula: C2H5NO2
Formula Weight: 75.07
Physical Form: Powder
Density: 1.595
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 5,97
Melting Point: ca 245° dec.
Solubility: Freely soluble in water
Beilstein Reference: 635782
Merck Reference: 14,4491
MDL No.: MFCD00008131
Formula:
NH₂CH₂COOH Pto. Ebullición: 181 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 245 °C (desc.) Densidad: 1,595 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008131 Núm. CAS: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Índice Merck: 14,4491 |