Bismuto (III) óxido 99,9, powder_nano
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trióxido de dibismuto
46314.22
46314.36
46314.14
46314.22EA
115
EUR
46314.22
46314.36
46314.14
Bismuto (III) óxido 99,9, powder_nano
Bismuto (III) óxido
Purity: 99.9%
CAS No.: 1304-76-3
Molecular Formula: Bi2O3
Formula Weight: 465.96
Physical Form: 80-200nm APS Powder, S.A. 3.8-5.5m2/g
Density: 8.9
Appearance: Yellow
Melting Point: 817°
Boiling Point: ca 1890°
Merck Reference: 14,1273
MDL No.: MFCD00003462
Formula:
BiO₃ MW: 465.96 g/mol Pto. Ebullición: ∼1890 °C Pto. de fusión: 817 °C Densidad: 8.9 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003462 Núm. CAS: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Índice Merck: 14,1273 |