Cinc acetato, anhidro ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H33734.09 H33734.18 H33734.30
H33734.09EA 48.1 EUR
H33734.09 H33734.18 H33734.30
Cinc acetato, anhidro ≥99.9%
Cinc acetato
Purity: 99.9+% CAS No.: 557-34-6 Molecular Formula: C4H6O4Zn Formula Weight: 183.47 Melting Point: 200° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012454
Formula: C₄H₆O₄Zn
Pto. Ebullición: 908 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Densidad: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012454
Núm. CAS: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,10256