Magnesio sulfato heptahidrato cell culture reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sulfato de magnesio heptahidrato
J61839.36
J61839.A1
J61839.36EA
78.7
EUR
J61839.36
J61839.A1
Magnesio sulfato heptahidrato cell culture reagent
Magnesio sulfato heptahidrato
CAS No.: 10034-99-8
Molecular Formula: MgO4S.7H2O
Formula Weight: 246.48 (120.37anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.68
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5691
MDL No.: MFCD00149785
Formula:
MgSO₄·7H₂O MW: 246.48 g/mol Pto. de fusión: 1124 Densidad: 1.68 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149785 Núm. CAS: 10034-99-8 EINECS: 231-298-2 Índice Merck: 14,5691 |