N,N-Dimetilformamida ≥99.8% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
Management of Change (MOC) category = N
9221-03EA 528.37 EUR
9221-03 9221-R
N,N-Dimetilformamida ≥99.8% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
N,N-Dimetilformamida
Formula: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Pto. Ebullición: 153
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0.9445 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 57.5 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
IR: 01-2119475605-32
Índice Merck: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.8 %
Assay (HCON(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) ≥ 99.8 %
Appearance Passes Test
Color (APHA) ≤ 15
Residue after Evaporation ≤ 0.0050 %
Titrable Acid (meq/g) ≤ 0.0005
Titrable Base (meq/g) ≤ 0.003
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤ 0.1 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs