Cloruro de tetraetilamonio
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
J62507.14
J62507.22
J62507.14EA
41.6
EUR
J62507.14
J62507.22
Cloruro de tetraetilamonio
Cloruro de tetraetilamonio
CAS No.: 56-34-8
Molecular Formula: C8H20ClN
Formula Weight: 165.71
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to pale yellow
Solubility: Soluble in water, ethanol, chloroform, or acetone
Beilstein Reference: 3563247
Merck Reference: 14,9200
MDL No.: MFCD00011828
Phase transfer catalyst
Formula:
C₈H₂₀ClN Pto. de fusión: 285 °C Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011828 Núm. CAS: 56-34-8 EINECS: 200-267-5 Índice Merck: 14,9200 |