N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-2-Aminoetil-1-naftilamina diclorhidrato
J63214.06 J63214.14 J63214.22
J63214.06EA 48.6 EUR
J63214.06 J63214.14 J63214.22
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato ACS
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato
CAS No.: 1465-25-4 Molecular Formula: C12H14N2.2HCl Formula Weight: 259.18 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to cream or pale gr Melting Point: 191-199° Solubility: Soluble in water or 95% ethanol Beilstein Reference: 3707471 Merck Reference: 14,6409 MDL No.: MFCD00012556
Used for Colourimetric determination of sulfonamide in blood
Formula: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259.18 g/mol
Pto. de fusión: 191…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012556
Núm. CAS: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Índice Merck: 14,6409
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643e6df3e9cf8dc627823e9090c97004ee25308&vid=a30fc28279c11af12c6b735b00b84fc8f08caf34&prid=web&clid=SAPDAM