L(+)-Cisteína cell culture reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
H-Cys-OH, (R)-(+)-Cisteína
J63745.14
J63745.22
J63745.14EA
46
EUR
J63745.14
J63745.22
L(+)-Cisteína cell culture reagent
L-Cisteína
CAS No.: 52-90-4
Molecular Formula: C3H7NO2S
Formula Weight: 121.16
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1721408
Merck Reference: 14,2781
Optical Rotation: +7.6° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064306
Formula:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H MW: 121.16 g/mol Pto. Ebullición: 254 Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.) Densidad: 1.523 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064306 Núm. CAS: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 Índice Merck: 14,2781 |