(S)-(-)-Ácido málico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
L(-)-Ácido málico
J63221.22
J63221.36
J63221.A4
J63221.22EA
49
EUR
J63221.22
J63221.36
J63221.A4
(S)-(-)-Ácido málico ≥99%
(S)-(-)-Ácido málico
Purity: 99%
CAS No.: 97-67-6
Molecular Formula: C4H6O5
Formula Weight: 134.09
Flash Point: 220°(428°F)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.6
Appearance: White
Melting Point: 100-106°
Beilstein Reference: 1723541
Merck Reference: 14,5707
Optical Rotation: -26° (c=5.5 in pyridine)
MDL No.: MFCD00064213
Formula:
C₄H₆O₅ Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 100…106 °C Densidad: 1,6 Pto. de inflamación: 220 °C (428 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064213 Núm. CAS: 97-67-6 EINECS: 202-601-5 Índice Merck: 14,5707 |