L(+)-Valina cell culture reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(S)-(+)-Valina, H-Val-OH
J62943.06
J62943.14
J62943.22
J62943.A1
J62943.06EA
30.9
EUR
J62943.06
J62943.14
J62943.22
J62943.A1
L(+)-Valina cell culture reagent
L(+)-Valina
CAS No.: 72-18-4
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 1721136
Merck Reference: 14,9909
MDL No.: MFCD00064220
Formula:
C₅H₁₁NO₂ MW: 117.15 g/mol Pto. Ebullición: 217 Pto. de fusión: 86 Densidad: 1.284 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064220 Núm. CAS: 72-18-4 EINECS: 200-773-6 Índice Merck: 14,9909 |