L(-)-Tirosina cell culture reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tyr, Y, H-Tyr-OH
J63511.09 J63511.22 J63511.36 J63511.A1
J63511.09EA 29.9 EUR
J63511.09 J63511.22 J63511.36 J63511.A1
L(-)-Tirosina cell culture reagent
L(-)-Tirosina
CAS No.: 60-18-4 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Physical Form: Powder Appearance: White to pale-brown Melting Point: 300° Beilstein Reference: 392441 Merck Reference: 14,9839 Optical Rotation: -11° (c=4 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00002606
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Pto. Ebullición: 351
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002606
Núm. CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Índice Merck: 14,9839