Sodio piruvato cell culture reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Piruvato de sodio
J61840.18 J61840.22
J61840.18EA 134 EUR
J61840.18 J61840.22
Sodio piruvato cell culture reagent
Sodio piruvato
CAS No.: 113-24-6 Molecular Formula: C3H3NaO3 Formula Weight: 110.04 Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Solubility: Freely soluble in water Beilstein Reference: 3568341 MDL No.: MFCD00002586
Formula: CH₃COCOONa
Pto. de fusión: 220…230 °C
Densidad: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002586
Núm. CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4