N-Lauroilsarcosinato de sodio 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Lauroylsarcosine sodium, Sarkosyl, Sodium lauroyl sarcosine, Sodium N-lauroylsarcosinate, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate
J60040.09 J60040.18
J60040.09EA 33.4 EUR
J60040.09 J60040.18
N-Lauroilsarcosinato de sodio 95%
N-Lauroilsarcosinato de sodio
Purity: 95% CAS No.: 137-16-6 Molecular Formula: C15H29NNaO3 Formula Weight: 293.39 Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 44-47° Beilstein Reference: 5322974 Merck Reference: 14,4368 MDL No.: MFCD00042728
Used in the cell lysis step of RNA purification. Anionic detergent
Formula: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
MW: 293,38 g/mol
Pto. de fusión: 44…47 °C
Pto. de inflamación: >150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042728
Núm. CAS: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,4368
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM