1-Octadecino ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H33288.03
H33288.09
H33288.03EA
64.2
EUR
H33288.03
H33288.09
1-Octadecino ≥97%
1-Octadecino
Formula:
C₁₈H₃₄ Pto. Ebullición: 313 °C Pto. de fusión: 21…24 °C Densidad: 0,803 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015088 Núm. CAS: 629-89-0 EINECS: 211-114-7 |