Sodio fluoresceína
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-(3-Oxo-6-óxidoxanten-9-il)benzoato de disodio
J61549.22
J61549.36
J61549.22EA
41.5
EUR
J61549.22
J61549.36
Sodio fluoresceína
Fluoresceína sódica
CAS No.: 518-47-8
Molecular Formula: C20H10Na2O5
Formula Weight: 376.28
Physical Form: Powder
Appearance: Dark brownish-red to dark
Solubility: Soluble in water at 1mg/ml
Beilstein Reference: 3833041
Merck Reference: 14,4159
MDL No.: MFCD00167039
A fluorophore comonly used in microscopy
Formula:
C₂₀H₁₀Na₂O₅ MW: 376.28 g/mol Pto. de fusión: > 300 °C Densidad: 1.601 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167039 Núm. CAS: 518-47-8 EINECS: 208-253-0 Índice Merck: 14,4159 |