Ácido tricloroacético (cristalizable) 5% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
J62366.K2 J62366.AP
J62366.K2EA 134 EUR
J62366.K2 J62366.AP
Ácido tricloroacético (cristalizable) 5% (w/v) en solución acuosa
Ácido tricloroacético (cristalizable)
Formula: Cl₃CCOOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004177
Núm. CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,9627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM