DL-Cistina
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J63564.06
J63564.14
J63564.22
J63564.06EA
50.8
EUR
J63564.06
J63564.14
J63564.22
DL-Cistina
DL-Cistina
CAS No.: 923-32-0
Molecular Formula: C6H14N2O4S2
Formula Weight: 240.30
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 227° dec.
Beilstein Reference: 1728095
Merck Reference: 14,2782
MDL No.: MFCD00084652
Formula:
C₆H₁₂N₂O₄S₂ Pto. Ebullición: 429 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 227 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084652 Núm. CAS: 923-32-0 EINECS: 213-094-5 Índice Merck: 14,2782 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...