Magnesio sulfato 1 M en solución acuosa, sterile-filtered
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sulfato de magnesio
J61030.XE J61030.AK
J61030.XEEA 79.1 EUR
J61030.XE J61030.AK
Magnesio sulfato 1 M en solución acuosa, sterile-filtered
Magnesio sulfato
CAS No.: 7487-88-9
Molecular Formula: MgO4S
Formula Weight: 120.37
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011110
Formula: MgSO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011110
Núm. CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM