Magnesio sulfato 1 M en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sulfato de magnesio
J63953.AD
J63953.AE
J63953.ADEA
56
EUR
J63953.AD
J63953.AE
Magnesio sulfato 1 M en solución acuosa
Magnesio sulfato
CAS No.: 7487-88-9
Molecular Formula: MgO4S
Formula Weight: 120.37
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011110
Formula:
MgSO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011110 Núm. CAS: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 |