L(-)-Cistina cell culture reagent
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(H-Cys-OH)2
J61651.09
J61651.A1
J61651.09EA
28.6
EUR
J61651.09
J61651.A1
L(-)-Cistina cell culture reagent
L(-)-Cistina
CAS No.: 56-89-3
Molecular Formula: C6H12N2O4S2
Formula Weight: 240.30
Physical Form: Powder
Density: 1.68
Appearance: White
Melting Point:
Formula:
HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH MW: 240,3 g/mol Pto. Ebullición: 428 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: >240 °C (desc.) Densidad: 1,68 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064228 Núm. CAS: 56-89-3 EINECS: 200-296-3 Índice Merck: 14,2782 |