Azul de metileno trihidrato
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cloruro de 3,7-bis(dimetilamino)fenotiazin-5-io trihidrato, Cloruro de metiltioninio trihidrato
J60823.14
J60823.22
J60823.30
J60823.14EA
43.2
EUR
J60823.14
J60823.22
J60823.30
Azul de metileno trihidrato
Azul de metileno trihidrato
CAS No.: 7220-79-3
Molecular Formula: C16H18ClN3S.3H2O
Formula Weight: 373.90 (319.86anhy)
Physical Form: Crystalline Powder
Appearance: Green
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3599847
Merck Reference: 14,6060
MDL No.: MFCD00150008
Sensitive stain for RNA and ribonuclease
Formula:
C₁₆H₁₈ClN₃S·3H₂O MW: 373,9 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150008 Núm. CAS: 7220-79-3 EINECS: 200-515-2 Índice Merck: 14,6060 |