Penicilina G sal sódica Y-IRR
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid sodium salt, Benzylpenicillin sodium salt, Sodium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
J63032.06
J63032.14
J63032.22
J63032.06EA
37.8
EUR
J63032.06
J63032.14
J63032.22
Penicilina G sal sódica Y-IRR
[2S-(2α,5α,6β)]-6-(Fenilacetamido)-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato de sodio
CAS No.: 69-57-8
Molecular Formula: C16H17N2NaO4S
Formula Weight: 356.37
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 3834217
Merck Reference: 14,7094
MDL No.: MFCD00069666
Inhibits bacterial cell wall synthesis
Formula:
C₁₆H₁₇N₂NaO₄S Pto. de fusión: 255 °C Densidad: 1,38 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00069666 Núm. CAS: 69-57-8 EINECS: 200-710-2 Índice Merck: 14,7094 |