Trisulfato de diindio para síntesis
Proveedor: Merck
Sinónimos: Tris(sulfato) de diindio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43982.0100 8.43982.0025
8.43982.0100EA 428 EUR
8.43982.0100 8.43982.0025
Trisulfato de diindio para síntesis
Trisulfato de diindio
Formula: O₁₂In₂S₃
MW: 517.83 g/mol
Pto. de fusión: 585
Densidad: 3.438 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011059
Núm. CAS: 13464-82-9
EINECS: 236-689-1
Índice Merck: 13,04978
Order Now
Resultados test especificaciones
Molar Mass 517.83 g/mol