Pironine G
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J61068.03
J61068.06
J61068.09
J61068.03EA
38.8
EUR
J61068.03
J61068.06
J61068.09
Pironine G
Cloruro de 3,6-bis(dimetilamino)xantilio
CAS No.: 92-32-0
Molecular Formula: C17H19ClN2O
Formula Weight: 302.80
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Green
Melting Point: 250-260°
Beilstein Reference: 3795789
Merck Reference: 14,8007
MDL No.: MFCD00011725
Marker dye for RNA useful in acid buffer systems
Formula:
C₁₇H₁₉ClN₂O Pto. de fusión: 250…260 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011725 Núm. CAS: 92-32-0 EINECS: 202-147-8 Índice Merck: 14,8007 |