L(+)-Serina cell culture reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S)-(+)-Serina, H-Ser-OH
J62187.09 J62187.22 J62187.36 J62187.A1
J62187.09EA 40 EUR
J62187.09 J62187.22 J62187.36 J62187.A1
L(+)-Serina cell culture reagent
L(+)-Serina
CAS No.: 56-45-1 Molecular Formula: C3H7NO3 Formula Weight: 105.09 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 222° Beilstein Reference: 1721404 Merck Reference: 14,8460 MDL No.: MFCD00064224
Formula: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Pto. Ebullición: 259
Pto. de fusión: 222 °C
Densidad: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064224
Núm. CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Índice Merck: 14,8460