L-Lisina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
L(+)-Lisina, (S)-(+)-Lisina, H-Lys-OH
J62225.14
J62225.22
J62225.36
J62225.14EA
96.5
EUR
J62225.14
J62225.22
J62225.36
L-Lisina ≥98%
L-Lisina
Purity: 98%
CAS No.: 56-87-1
Molecular Formula: C6H14N2O2
Formula Weight: 146.19
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 215°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 1722531
Merck Reference: 14,5636
Optical Rotation: +26° (c=2 in 6M HCl)
MDL No.: MFCD00064433
Formula:
C₆H₁₄N₂O₂ MW: 146,19 g/mol Pto. Ebullición: 290 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 215 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151035 Núm. CAS: 56-87-1 EINECS: 200-294-2 Índice Merck: 14,5636 |