L(+)-Lisina monoclorhidrato cell culture reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: L(+)-Lisina HCl, (S)-(+)-Lisina monoclorhidrato, H-Lys-OH.HCl, (S)-(+)-Lisina clorhidrato, L(+)-Lisina clorhidrato, (S)-(+)-Lisina HCl
J62099.22 J62099.36 J62099.A1
J62099.22EA 46.1 EUR
J62099.22 J62099.36 J62099.A1
L(+)-Lisina monoclorhidrato cell culture reagent
L(+)-Lisina monoclorhidrato
CAS No.: 657-27-2 Molecular Formula: C6H14N2O2.HCl Formula Weight: 182.65 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Beilstein Reference: 3563889 Merck Reference: 14,5636 MDL No.: MFCD00064564
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
MW: 182.65 g/mol
Pto. de fusión: 263…264 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064564
Núm. CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9
Índice Merck: 14,5636