(R)-(-)-1-Fenil-1,2-etanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (R)-(-)-Feniletano-1,2-diol
P1150-1G P1150-5G
TCIAP1150-1GEA 24 EUR
TCIAP1150-1G TCIAP1150-5G
(R)-(-)-1-Fenil-1,2-etanodiol ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-1-Fenil-1,2-etanodiol
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 82°C
Pto. de fusión: 67…69 °C
Número MDL: MFCD00064262
Núm. CAS: 16355-00-3
Índice Merck: 14,08861
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa59820f81d0865da62361666544a000594e5b6e&vid=aa59820f81d0865da62361666544a000594e5b6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 69.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -35.0 to -42.0 deg (C=3, H2O)