Ácido 5-hidroxiindol-3-ilacético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J61435.ME J61435.03
J61435.MEEA 89.7 EUR
J61435.ME J61435.03
Ácido 5-hidroxiindol-3-ilacético ≥98%
Ácido 5-hidroxiindol-3-ilacético
Purity: 98% CAS No.: 54-16-0 Molecular Formula: C10H9NO3 Formula Weight: 191.19 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Off-white to purple Melting Point: 161-164° dec. Beilstein Reference: 168797 MDL No.: MFCD00005639
Metabolite of melatonin
Formula: C₁₀H₉NO₃
Pto. de fusión: 161…164 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005639
Núm. CAS: 54-16-0
EINECS: 200-195-4