1,3-Dibutil-2-tiourea ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N,N'-Dibutiltiourea
D0301-25G
D0301-500G
TCIAD0301-25GEA
16
EUR
TCIAD0301-25G
TCIAD0301-500G
1,3-Dibutil-2-tiourea ≥97.0% (by total nitrogen basis)
1,3-Dibutil-2-tiourea
Formula:
H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(S)NHCH₂CH₂CH₂CH₃ MW: 188,34 g/mol Pto. Ebullición: 128°C Pto. de fusión: 62…65 °C |
Número MDL:
MFCD00004926 Núm. CAS: 109-46-6 EINECS: 203-674-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 64.0 to 68.0 deg-C |
Solubility in Methanol | within almost transparency |